3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR451185-1G
OR451185-250MG
APOSOR451185-1GEA
198
EUR
APOSOR451185-1G
APOSOR451185-250MG
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid 97%
3-Amino-1-benzylpyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06410530 CAS-Nummer: 145602-87-5 |