N-tert-Butylhydroxylamine
Lieferant: Apollo Scientific
OR45111-1G OR45111-250MG
APOSOR45111-1GEA 0 EUR
APOSOR45111-1G APOSOR45111-250MG
N-tert-Butylhydroxylamine
N-tert-Butylhydroxylamine
Formel: C₄H₁₁NO
Schmelzpunkt: 59…65 °C
Dichte: 0,88 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06653532
CAS-Nummer: 16649-50-6