2,4-Dibromanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 64.2 EUR
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromanisol
2,4-Dibromanisol
Formel: C₇H₆Br₂O
Siedepunkt: 82…88 °C/0.3mmHg
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000079
CAS-Nummer: 21702-84-1