(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR451095-1G OR451095-5G
APOSOR451095-1GEA 121 EUR
APOSOR451095-1G APOSOR451095-5G
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
(R)-1-Boc-2-Isopropylpiperazine
Formel: C₁₂H₂₄N₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772101
CAS-Nummer: 674792-04-2