Methanesulphonylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR45106-1G OR45106-25G OR45106-5G
APOSOR45106-1GEA 29 EUR
APOSOR45106-1G APOSOR45106-25G APOSOR45106-5G
Methanesulphonylacetic acid
Methanesulphonylacetic acid
Formel: C₃H₆O₄S
Schmelzpunkt: 118…120 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051843
CAS-Nummer: 2516-97-4