4-(2-Bromethyl)tetrahydropyran
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR451047-1G OR451047-5G
APOSOR451047-1GEA 112 EUR
APOSOR451047-1G APOSOR451047-5G
4-(2-Bromethyl)tetrahydropyran
4-(2-Bromethyl)tetrahydropyran
Formel: C₇H₁₃BrO
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09800414
CAS-Nummer: 4677-20-7
UN-Nummer: 3265
ADR: 8,III