1-Chlor-3,5-dibrombenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
OR4505-100G
OR4505-25G
OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA
74.1
EUR
APOSOR4505-100G
APOSOR4505-25G
APOSOR4505-5G
1-Chlor-3,5-dibrombenzol
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formel:
C₆H₃Br₂Cl Siedepunkt: 256 °C Schmelzpunkt: 91…98 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070765 CAS-Nummer: 14862-52-3 |