5-Chlor-2-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4504-100G
OR4504-25G
OR4504-5G
APOSOR4504-100GEA
149
EUR
APOSOR4504-100G
APOSOR4504-25G
APOSOR4504-5G
5-Chlor-2-iodanilin
5-Chlor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅ClIN Schmelzpunkt: 40…44 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06738960 CAS-Nummer: 6828-35-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |