6-Chlor-m-anisidin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 6-Chloro-3-anisidine, 2-Chloro-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-chloroanisole
OR4502-5G OR4502-1G
APOSOR4502-5GEA 29 EUR
APOSOR4502-5G APOSOR4502-1G
6-Chlor-m-anisidin
6-Chlor-m-anisidin
Formel: C₇H₈ClNO
Siedepunkt: 135…137 °C/12mmHg
Schmelzpunkt: 27 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00047830
CAS-Nummer: 2401-24-3
EINECS: 219-277-6
UN-Nummer: 2233
ADR: 6.1,III