5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR450024-1G
OR450024-5G
APOSOR450024-1GEA
63
EUR
APOSOR450024-1G
APOSOR450024-5G
5-Bromoisoindoline hydrochloride 97%
5-Bromoisoindoline hydrochloride
Formel:
C₈H₉BrClN Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10700135 CAS-Nummer: 919346-89-7 |