Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 2-ethoxy-2-iminoacetate
OR450017-1G OR450017-5G OR450017-500MG
APOSOR450017-1GEA 109 EUR
APOSOR450017-1G APOSOR450017-5G APOSOR450017-500MG
Ethyl ethoxyiminoacetate 95%
Ethyl ethoxyiminoacetate
Formel: C₆H₁₁NO₃
Dichte: 1.042 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 72.4 °C
Lagerungstemperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD06797654
CAS-Nummer: 816-27-3