4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4488-1G OR4488-250MG OR4488-5G
APOSOR4488-1GEA 24.8 EUR
APOSOR4488-1G APOSOR4488-250MG APOSOR4488-5G
4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid 95+%
4-(Methylsulfonyl)anilin Hydrochlorid
Formel: C₇H₁₀ClNO₂S
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216490
CAS-Nummer: 177662-76-9