5-Brom-2-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4485-100G OR4485-25G OR4485-5G
APOSOR4485-100GEA 116 EUR
APOSOR4485-100G APOSOR4485-25G APOSOR4485-5G
5-Brom-2-nitropyridin
5-Brom-2-nitropyridin
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
Schmelzpunkt: 148…150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00160411
CAS-Nummer: 39856-50-3