2-Chloranilin 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4444-500G
OR4444-100G
OR4444-1KG
APOSOR4444-500GEA
109
EUR
APOSOR4444-500G
APOSOR4444-100G
APOSOR4444-1KG
2-Chloranilin 98+%
2-Chloranilin
Formel:
C₆H₆ClN Siedepunkt: 209 °C Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1.22 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 104 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007656 CAS-Nummer: 95-51-2 UN-Nummer: 2019 ADR: 6.1,II |