2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4443-100G OR4443-25G
APOSOR4443-100GEA 90.2 EUR
APOSOR4443-100G APOSOR4443-25G
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
2,6-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
Schmelzpunkt: 110…112 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318987
CAS-Nummer: 23112-96-1