5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4439-25G OR4439-500G
APOSOR4439-25GEA 84.4 EUR
APOSOR4439-25G APOSOR4439-500G
5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol
5-Nitro-1,2,4-trichlorbenzol
Formel: C₆H₂Cl₃NO₂
Siedepunkt: 150 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 58 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007072
CAS-Nummer: 89-69-0
EINECS: 201-931-7