2,5-Dibrom-3-formylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,5-Dibromonicotinaldehyde
OR4434-1G OR4434-250MG OR4434-500MG OR4434-2.5G
APOSOR4434-1GEA 314 EUR
APOSOR4434-1G APOSOR4434-250MG APOSOR4434-500MG APOSOR4434-2.5G
2,5-Dibrom-3-formylpyridin
2,5-Dibrom-3-formylpyridin
Formel: C₆H₃Br₂NO
Schmelzpunkt: 75.5…77 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07368560
CAS-Nummer: 852181-11-4