(±)-4-Brommandelsäure 96+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43666-100G OR43666-25G OR43666-5G
APOSOR43666-100GEA 134 EUR
APOSOR43666-100G APOSOR43666-25G APOSOR43666-5G
(±)-4-Brommandelsäure 96+%
(±)-4-Brommandelsäure
Formel: C₈H₇BrO₃
Schmelzpunkt: 115…119 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004232
CAS-Nummer: 6940-50-7