4-Amino-1-methyl-1H-pyrazol Hydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-1H-pyrazol-4-amine hydrochloride
OR43645-25G OR43645-100G
APOSOR43645-25GEA 58 EUR
APOSOR43645-25G APOSOR43645-100G
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazol Hydrochlorid 95%
4-Amino-1-methyl-1H-pyrazol Hydrochlorid
Formel: C₄H₈ClN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07626616
CAS-Nummer: 127107-23-7