m-Tolylessigsäure 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: 2-(m-Tolyl)acetic acid, (3-Methylphenyl)acetic acid

OR4364-10G OR4364-50G
APOSOR4364-10GEA 84.1 EUR
APOSOR4364-10G APOSOR4364-50G
m-Tolylessigsäure 98%
m-Tolylessigsäure
Formel: (C₆H₄(CH₃))CH₂COOH
Schmelzpunkt: 62…66 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004340
CAS-Nummer: 621-36-3
EINECS: 210-683-9

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR