1-Boc-2-piperidon
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR43590-100G OR43590-25G OR43590-5G
APOSOR43590-100GEA 306 EUR
APOSOR43590-100G APOSOR43590-25G APOSOR43590-5G
1-Boc-2-piperidon
1-Boc-2-piperidon
Formel: C₁₀H₁₇NO₃
Schmelzpunkt: 34…37 °C
Flammpunkt: 110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179046
CAS-Nummer: 85908-96-9
UN-Nummer: 3082
ADR: 9+EHS,III