4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-(4-Aminophenyl)butyric acid
OR43526-1G OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA 63.8 EUR
APOSOR43526-1G APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Formel: C₁₀H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 179.2200 g/mol
Schmelzpunkt: 121…133 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00075052
CAS-Nummer: 15118-60-2