5-Brom-2-chlorbenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4331-25G OR4331-5G
APOSOR4331-25GEA 45.1 EUR
APOSOR4331-25G APOSOR4331-5G
5-Brom-2-chlorbenzonitril
5-Brom-2-chlorbenzonitril
Formel: C₇H₃BrClN
Molekulargewicht: 216.46 g/mol
Schmelzpunkt: 133 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00672948
CAS-Nummer: 57381-44-9
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1 III