2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4324-1G OR4324-5G
APOSOR4324-1GEA 203 EUR
APOSOR4324-1G APOSOR4324-5G
2-(Methylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester 96%
Formel: C₁₃H₁₉BN₂O₃
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD08458483
CAS-Nummer: 945863-21-8