2-Hydroxyhippursäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine
OR4276-1G OR4276-250MG
APOSOR4276-1GEA 49.3 EUR
APOSOR4276-1G APOSOR4276-250MG
2-Hydroxyhippursäure
2-Hydroxyhippursäure
Formel: C₉H₉NO₄
Schmelzpunkt: 159…161 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002695
CAS-Nummer: 487-54-7
EINECS: 207-661-6