3-Amino-1H-1,2,4-triazol-5-carbonsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid Hemihydrate
OR4265-100G OR4265-25G OR4265-5G
APOSOR4265-100GEA 190 EUR
APOSOR4265-100G APOSOR4265-25G APOSOR4265-5G
3-Amino-1H-1,2,4-triazol-5-carbonsäure 96%
5-Amino-4H-1,2,4-triazole-3-carboxylic acid
Formel: C₃H₄N₄O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010620
CAS-Nummer: 3641-13-2
EINECS: 222-868-1