Methyl-2-amino-4-brombenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Amino-4-bromobenzoic acid methyll ester, Methyl 2-amino-4-bromobenzoate
OR4230-100G OR4230-25G OR4230-5G
APOSOR4230-100GEA 194 EUR
APOSOR4230-100G APOSOR4230-25G APOSOR4230-5G
Methyl-2-amino-4-brombenzoat
Methyl-2-amino-4-brombenzoat
Formel: C₈H₈BrNO₂
Schmelzpunkt: 77…79 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07783014
CAS-Nummer: 135484-83-2