2-Iodbenzonitril 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: o-Iodobenzonitrile

OR4224-5G OR4224-25G OR4224-1G
APOSOR4224-5GEA 56.7 EUR
APOSOR4224-5G APOSOR4224-25G APOSOR4224-1G
2-Iodbenzonitril 98%
2-Iodbenzonitril
Formel: C₇H₄IN
Schmelzpunkt: 51…55 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00079761
CAS-Nummer: 4387-36-4
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR