Bis(2-bromethyl)ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
OR42237-25G
OR42237-5G
APOSOR42237-25GEA
252
EUR
APOSOR42237-25G
APOSOR42237-5G
Bis(2-bromethyl)ether 95%
Bis(2-bromethyl)ether
Formel:
C₄H₈Br₂O Siedepunkt: 92…93 °C/12mmHg Dichte: 1.845 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 85 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039196 CAS-Nummer: 5414-19-7 EINECS: 226-504-2 |