2-(Furfurylthio)ethylamin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-{[(2-Aminoethyl)thio]methyl}furan
OR42233-1G
OR42233-250MG
OR42233-500MG
OR42233-5G
APOSOR42233-1GEA
52.2
EUR
APOSOR42233-1G
APOSOR42233-250MG
APOSOR42233-500MG
APOSOR42233-5G
2-(Furfurylthio)ethylamin
2-(Furfurylthio)ethylamin
Formel:
C₇H₁₁NOS Dichte: 1.13 g/cm³ (25 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01075029 CAS-Nummer: 36415-21-1 |