1-Brom-2-ethinylbenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
OR42231-1G OR42231-5G OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA 36.4 EUR
APOSOR42231-1G APOSOR42231-5G APOSOR42231-25G
1-Brom-2-ethinylbenzol 98%
1-Brom-2-ethinylbenzol
Formel: C₈H₅Br
Siedepunkt: 92…93 °C/20mmHg
Dichte: 1.443 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 63 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863358
CAS-Nummer: 766-46-1