(9,9-Dimethyl-9H-xanthen-4,5-diyl)bis(diphenylphosphin)
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42230-25G OR42230-5G OR42230-100G
APOSOR42230-25GEA 63.8 EUR
APOSOR42230-25G APOSOR42230-5G APOSOR42230-100G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthen-4,5-diyl)bis(diphenylphosphin)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Formel: C₃₉H₃₂OP₂
Schmelzpunkt: 224…228 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00233866
CAS-Nummer: 161265-03-8