(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(5S)-(+)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-5-(Hydroxymethyl)dihydrofuran-2(3H)-one, (S)-(+)-4,5-Dihydro-5-hydroxymethyl-2(3H)-furanone, (S)-(+)-5-Hydroxymethyltetrahydro-2-furanone
OR42217-25G
OR42217-5G
APOSOR42217-25GEA
806
EUR
APOSOR42217-25G
APOSOR42217-5G
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
Formel:
C₅H₈O₃ Molekulargewicht: 116.12 g/mol Siedepunkt: 110…115 °C/0.2mmHg Dichte: 1.237 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 113 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00066224 CAS-Nummer: 32780-06-6 |