2-Iod-2-methylpropan 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: tert-Butyl iodide, 2-Methyl-2-propyliodide
OR42211-25G OR42211-100G
APOSOR42211-25GEA 143 EUR
APOSOR42211-25G APOSOR42211-100G
2-Iod-2-methylpropan 95%
2-Iod-2-methylpropan
Formel: C₄H₉I
Siedepunkt: 99…100 °C
Schmelzpunkt: –38 °C
Dichte: 1.547 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 8 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001068
CAS-Nummer: 558-17-8
EINECS: 209-190-1
UN-Nummer: 2391
ADR: 3,II