3,5-Dibromanisol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,3-Dibromo-5-methoxybenzene
OR42208-25G OR42208-5G OR42208-1G
APOSOR42208-25GEA 132 EUR
APOSOR42208-25G APOSOR42208-5G APOSOR42208-1G
3,5-Dibromanisol
3,5-Dibromanisol
Formel: C₇H₆Br₂O
Siedepunkt: 124 °C/9.75mmHg
Schmelzpunkt: 34…38 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02258848
CAS-Nummer: 74137-36-3
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III