3-Chlor-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, (3-Chloro-4-(ethylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
OR4218-10G OR4218-1G OR4218-5G
APOSOR4218-10GEA 1050 EUR
APOSOR4218-10G APOSOR4218-1G APOSOR4218-5G
3-Chlor-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure 97%
3-Chlor-4-(ethylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BClNO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07363767
CAS-Nummer: 850589-40-1