2,4-Diiodo-1H-imidazole

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR42172-1G OR42172-2.5G OR42172-5G OR42172-10G
APOSOR42172-1GEA 249 EUR
APOSOR42172-1G APOSOR42172-2.5G APOSOR42172-5G APOSOR42172-10G
2,4-Diiodo-1H-imidazole
2,4-Diiodo-1H-imidazole
Formel: C₃H₂I₂N₂
Schmelzpunkt: 184…186 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09800593
CAS-Nummer: 19198-80-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR