3-Amino-4-methoxypyridin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42156-1G OR42156-250MG
APOSOR42156-1GEA 24.8 EUR
APOSOR42156-1G APOSOR42156-250MG
3-Amino-4-methoxypyridin 95%
3-Amino-4-methoxypyridine
Formel: C₆H₈N₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD07374959
CAS-Nummer: 33631-09-3