(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR42155-1G OR42155-5G
APOSOR42155-1GEA 21.5 EUR
APOSOR42155-1G APOSOR42155-5G
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formel: C₉H₁₆INO₄
Schmelzpunkt: 50…52 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00216579
CAS-Nummer: 93267-04-0