9-Brom-9-phenylfluoren
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR4204-1G
OR4204-25G
OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA
43.5
EUR
APOSOR4204-1G
APOSOR4204-25G
APOSOR4204-5G
9-Brom-9-phenylfluoren
9-Brom-9-phenylfluoren
Formel:
C₁₉H₁₃Br Schmelzpunkt: 99…101 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00075522 CAS-Nummer: 55135-66-5 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |