1-(4-Methoxybutyl)piperazin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4157-1G OR4157-2G OR4157-5G
APOSOR4157-1GEA 92.8 EUR
APOSOR4157-1G APOSOR4157-2G APOSOR4157-5G
1-(4-Methoxybutyl)piperazin
1-(4-Methoxybutyl)piperazin
Formel: C₉H₂₀N₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02093551
CAS-Nummer: 496808-02-7