1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR4153-10G OR4153-50G
APOSOR4153-10GEA 54.4 EUR
APOSOR4153-10G APOSOR4153-50G
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin 98%
1-(2-Hydroxyphenyl)piperazin
Formel: C₁₀H₁₄N₂O
Schmelzpunkt: 125…129 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190246
CAS-Nummer: 1011-17-2
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III