Methyl nicotinoylacetate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-oxo-3-(pyridin-3-yl)propanoate
OR4128-1G OR4128-5G OR4128-25G
APOSOR4128-1GEA 29 EUR
APOSOR4128-1G APOSOR4128-5G APOSOR4128-25G
Methyl nicotinoylacetate
Methyl nicotinoylacetate
Formel: C₉H₉NO₃
Schmelzpunkt: 34…42 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00216524
CAS-Nummer: 54950-20-8