4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR4118-1G OR4118-5G
APOSOR4118-1GEA 24.4 EUR
APOSOR4118-1G APOSOR4118-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
4-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₅BO₄
Schmelzpunkt: 128…132 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03453055
CAS-Nummer: 850568-72-8