6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Amino-6-bromo-1,8-naphthyridine
OR41142-1G OR41142-250MG
APOSOR41142-1GEA 169 EUR
APOSOR41142-1G APOSOR41142-250MG
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-amine
Formel: C₈H₆BrN₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09909648
CAS-Nummer: 64874-38-0