3,4'-Biphthalic anhydride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR41022-1G OR41022-5G OR41022-25G
APOSOR41022-1GEA 21.9 EUR
APOSOR41022-1G APOSOR41022-5G APOSOR41022-25G
3,4'-Biphthalic anhydride
3,4'-Biphthalic anhydride
Formel: C₁₆H₆O₆
Schmelzpunkt: 195…205 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09030654
CAS-Nummer: 36978-41-3