1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
OR41018-100G OR41018-25G OR41018-5G
APOSOR41018-100GEA 232 EUR
APOSOR41018-100G APOSOR41018-25G APOSOR41018-5G
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester 97%
1-(2-Tetrahydropyranyl)-1H-pyrazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₃BN₂O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD16556148
CAS-Nummer: 1003846-21-6