Methyl-3-nitrosalicylat
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR41007-25G
OR41007-5G
OR41007-1G
APOSOR41007-25GEA
109
EUR
APOSOR41007-25G
APOSOR41007-5G
APOSOR41007-1G
Methyl-3-nitrosalicylat
Methyl-3-nitrosalicylat
Formel:
C₈H₇NO₅ Schmelzpunkt: 127…132 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272263 CAS-Nummer: 22621-41-6 |