Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR40791-100MG OR40791-250MG OR40791-1G
APOSOR40791-100MGEA 229 EUR
APOSOR40791-100MG APOSOR40791-250MG APOSOR40791-1G
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam) 98%
Dirhodium(II) tetrakis (caprolactam)
Formel: C₂₄H₄₀N₄O₄Rh₂
Schmelzpunkt: 269…274 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00467690
CAS-Nummer: 138984-26-6