4-Brom-3-iodanisol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Bromo-2-iodo-4-methoxybenzene
OR40681-1G OR40681-250MG OR40681-5G
APOSOR40681-1GEA 50.9 EUR
APOSOR40681-1G APOSOR40681-250MG APOSOR40681-5G
4-Brom-3-iodanisol 95%
4-Brom-3-iodanisol
Formel: C₇H₆BrIO
Siedepunkt: 124…126 °C/2mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070743
CAS-Nummer: 4897-68-1